Learn More
IKA™ Round Bottom Flask Carrier
Codice prodotto. p-8001307 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15188449
Marca: IKA™ 0025000634
Compatible with several IKA stirrers.
  • Round/hollow cylindrical bottom
  • Aluminum anodized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema imperiale) 5.6 in.
Diametro (sistema metrico) 142 mm
Include Without handle
Forma Round Bottom
Temperatura (sistema metrico) 180°C
Tipo Flask Carrier