Learn More
BOLA Round-Bottom Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Transparent, non-porous, with ground joint neck size 29.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 117 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Threaded |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 67 mm |