Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diametro collo esterno (sistema metrico):
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 34 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |