Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
Codice prodotto. p-7161776
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10047630
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03004549
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
DURAN™ glass flask with conical ground joint
  • According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 10
Giunto a bussola NS 45/40
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm