Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07030073
Codice prodotto. 10214441
  • 609.50€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 14-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
42 mm
260 mm
10/Pk.
2 L
Beaded rim