Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Include | Beaded rim |
| Quantità | 1 Ea. |