Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Codice prodotto. 10090461
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10090461
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07030070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 42 mm
Capacità (sistema metrico) 1 L
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Include Beaded rim
Quantità 10/Pk.