Learn More
BOLA Round Bottom Flasks with Threaded GL Necks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Transparent, non-porous, central ground joint neck size 29 and 2 lateral GL 18 threaded necks.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 149 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Threaded |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 88 mm |