Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Codice prodotto. p-7222522
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10577311
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03004585
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • According to DIN EN ISO 4797
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 45/40
Diametro (sistema metrico) esterno 236 mm
Quantità 1 Ea.