Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Test Tubes with NS Joint, without Graduation
Codice prodotto. 10767571
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Not Included
Stopper
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10767571
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05700107
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Lenz Laborglasinstrumente™ Test Tubes with NS Joint, without Graduation are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • With round bottom and NS socket
  • Available without stopper, with PE stopper, or with hexagonal hollow glass stopper
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Vetro, fondo tondo
Materiale Borosilicate Glass
Materiale chiusura HDPE
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Tipo di chiusura Stopper