Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Codice prodotto. 10778561
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
N. per confezione:
1
N. per custodia:
800
Dimensione della confezione:
pezzi 800
Codice prodotto. 10778561
Marca: Greiner Bio-One 187261
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With graduations.
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Autoclavabile Autoclavable (Without Vent Stopper)
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Tipo di chiusura Dual-position Vent Stopper
Colore Translucent
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Materiale Polypropylene
Include Writing area
N. per confezione 1
N. per custodia 800
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 14 mL