Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Test Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Descrizione
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability.
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Storage of samples |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Test Tube |