Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Test Tubes
Codice prodotto. p-7075364
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Codice prodotto. 10203041
Marca: Greiner Bio-One 112201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for storage of samples.
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability.
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Storage of samples
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Test Tube