Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Test Tubes for Storage Box
Click to view available options
Tipo di design:
8-Tube chain
Single Tube
Tipo di chiusura:
8-Strip Chain
Not Included
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Polypropylene Test Tubes display high thermal, mechanical and chemical resistance. It is therefore recommended for the storage of chemical and biological samples
- Volume: 1.2mL
- Dia. x H: 8.5 x 44mm
- Available with or without
Specifica
Specifica
| Tipo di design | 8-Tube chain |
| Capacità (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Micro Rack Tube System; Storage of chemical and biological samples |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 8.5 mm |
| Tipo di chiusura | 8-Strip Chain |
| Product Type | Test Tube |