Learn More
Kartell Round Bowl
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Sturdy structure
- Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Dish |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 10 L |
| Vedi altri risultati |