Learn More
SCAT Contenitori rotondi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Dimensione chiusura:
B53
B83
S65
Descrizione
- Realizzati in robusto HDPE o PP e quindi resistenti a tutti i solventi comunemente usati in laboratorio
- Disponibile nelle comuni filettature S65, S70/71 e B83
- Capacità di riempimento da 2 L molto compatte a 4 L, 10 L, 25 L, 50 L e 60 L per la raccolta di solventi voluminosi
- Molte caratteristiche individuali come maniglie di trasporto, maniglie o scale di misurazione, che garantiscono una manipolazione sicura delle sostanze pericolose
I contenitori tondi SCAT sono un'alternativa perfetta o un complemento ai contenitori SCAT convenzionali per fornire una separazione fisica dei solventi e prevenire la miscelazione di liquidi pericolosi.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Dimensione chiusura | B83 |
Colore | Bianco traslucido |
Descrizione | Tanica rotonda 10 L, B83, PP, con maniglie di trasporto, dimensioni (L x A x P): 250 x 390 x 250 mm, autoclavabile |
Dimensioni (L x P x A) | 250 x 250 x 390 mm |
Monouso | No |
Include | Maniglie di trasporto, autoclavabili |
Materiale | PP |
Product Type | Tanica |
Forma | Rotonda |