Learn More
SCAT Contenitori rotondi
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Dimensione chiusura:
B53
B83
S65
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Realizzati in robusto HDPE o PP e quindi resistenti a tutti i solventi comunemente usati in laboratorio
- Disponibile nelle comuni filettature S65, S70/71 e B83
- Capacità di riempimento da 2 L molto compatte a 4 L, 10 L, 25 L, 50 L e 60 L per la raccolta di solventi voluminosi
- Molte caratteristiche individuali come maniglie di trasporto, maniglie o scale di misurazione, che garantiscono una manipolazione sicura delle sostanze pericolose
I contenitori tondi SCAT sono un'alternativa perfetta o un complemento ai contenitori SCAT convenzionali per fornire una separazione fisica dei solventi e prevenire la miscelazione di liquidi pericolosi.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Dimensione chiusura | S65 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Tanica rotonda 25 L, S65, PE-HD, dimensioni (L x A x P): 278 x 580 x 278 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 278 x 278 x 580 mm |
| Monouso | No |
| Include | Scala di misura |
| Materiale | HDPE |
| Mouth Style | S65 |
| Vedi altri risultati |