Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap
Codice prodotto. 11764239 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
Quantità:
108/Cs.
160/Cs.
288/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 160
pezzi 288
Codice prodotto. 11764239
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For storing liquid samples. Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap are clear for easy viewing of contents.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders and round body
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Materiale Glass
Imballaggio 108/Cs.
Quantità 108/Cs.
Colore chiusura White
Materiale rivestimento interno Pulp/Vinyl
Finitura collo 24-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Boston Round
Altezza (sistema metrico) 139 mm (With Closure); 136 mm (Without Closure)
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.47 in. (With Closure); 5.35 in. (Without Closure)
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes