Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
2000 ml
3785 ml
Dimensione chiusura:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Quantità:
12/scatola
24/Cs.
4/scatola
6/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Features wide mouth for easy transferring of contents
- Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 480 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro |
| Quantità | 24/Cs. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | PE Foam/PTFE |
| Finitura collo | 63-400 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |