Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Codice prodotto. 11734329 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
2000 ml
3785 ml
Dimensione chiusura:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Quantità:
12/scatola
24/Cs.
4/scatola
6/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 11734329
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flaconi per uso generico. I flaconi trasparenti standard a imboccatura larga Fisherbrand™ con tappo in polipropilene PE espanso bianco/PTFE vengono utilizzati per applicazioni farmaceutiche, chimiche, ambientali e di confezionamento e conservazione degli alimenti.
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Features wide mouth for easy transferring of contents
  • Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Quantità 6/Cs.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 83-400
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 213 mm
Product Type Standard Wide Mouth Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/polietilene
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 83-400 mm
Diametro (sistema metrico) 122 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes