Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 104
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 60
pezzi 86
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| N. per confezione | Confezione da 60 |
| Quantità | Confezione da 60 |
| Bocca | Stretta |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Product Type | Bottiglia |
| Diametro (sistema metrico) | 62 mm |