Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta
Codice prodotto. p-8009859 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 104
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 60
pezzi 86
Codice prodotto. 12820914
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Store, pour or share your laboratory liquids using Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles. Available in clear or amber glass, these round bottles are an integral tool in the laboratory.
  • Narrow neck
  • Amber or clear glass
Specifications
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Ambra
Materiale Vetro sodico-calcico
N. per confezione Confezione da 86
Quantità Confezione da 86
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Bottiglia
Diametro (sistema metrico) 46 mm