Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical Stir Bars with Removable Pivot Ring
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | FDA, ISO 9001:2008 |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.31in. |
| Include | Removable pivot ring |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50.8 mm |
| Materiale | Alnico Magnet |
| Forma | Cylinder |