Learn More
Bochem™ Round Stainless Steel Wire Baskets with Handle
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
120 mm
180 mm
240 mm
270 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Include | Handle |
| Product Type | Wire Basket |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Peso (sistema metrico) | 113 g |