Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap
Codice prodotto. 11523782 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
480 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11523782
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
ClosureColor,ClosureMaterial,LinerMaterial,dimColor,dimMaterial,Mouth,Shape,ClosureIncluded,dimSterility,dimType
Reduce breakage and lab mishaps. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap are ideal for soil sampling and environmental applications.
Reduce breakage and lab mishaps with these Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles. If the glass breaks, the plastisol coating contains the substance in the bottle long enough to allow for proper disposal.
  • Plastisol coating contains substance in bottle long enough to allow for proper disposal if the glass breaks
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Features polypropylene polypropylene pulp/vinyl cap
Order Info
ClosureColor,ClosureMaterial,LinerMaterial,dimColor,dimMaterial,Mouth,Shape,ClosureIncluded,dimSterility,dimType
Specifica
Superficie della bottiglia Safety Coated
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Materiale Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Quantità 12/Cs.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Pulp/Vinyl
Finitura collo 70-400
Closure Included
Bocca Larga
Forma Straight-sided
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 70-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap