Learn More
Thermo Scientific™ Round Test Tube Cells for Thermo Scientific Spectronic™ 20+ and 20D+ Spectrophotometers
Codice prodotto. p-2431289 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11893774
Marca: Thermo Scientific™ 331782000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Optical class
  • Cat. No. 07-144-15 1/2 in. diameter test tube cell replacements for originals supplied with instrument Cat. No. 07-144-40 3/4 in. diameter test tube cells require 07-144-20 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
  • Cat. No. 07-144-38 test tube cell is 1 in. diameter and requires 07-144-22 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
  • Packaged in box of 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Test Tube
Materiale Optical Glass
Lunghezza del percorso 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Spectronic™ 20 and 20D spectrophotometers