Learn More
Buerkle™ Round Tub
Codice prodotto. 10356612 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 L
50 L
75 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10356612
Marca: Buerkle™ 34820050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Tub for every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub.
  • Tub made of HDPE
  • Temperature resistant from -30 °C to +70 °C
  • Suitable for food
  • High degree of chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tub
Capacità (sistema metrico) 50 L
Materiale HDPE
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 330 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 370 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for Use with Foodstuffs
Altezza (sistema metrico) 555 mm
Quantità 1 Ea.
Forma Round
Temperatura (sistema metrico) -30°C to +70°C