Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 136mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 136 x 136 x 75 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 136 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |