Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
pH:
6.9 to 7.2
6.9 to 7.4
Content And Storage:
15° to 30°C
4°C
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Product Type | RPMI 1640 Medium |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 100 mL |
| pH | 6.9 to 7.4 |
| Content And Storage | 4°C |