Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001056
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001056
Marca: Tocris Bioscience™ 0169/10
Selective AMPA agonist
Prototypical and defining agonist for the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Active Enantiomer, Inactive Enantiomer and Hydrobromide Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74341-63-2
Formula molecolare C7H10N2O4
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-AMPA
Quantità 10 mg
Peso formulazione 186.17
Purezza >99%
Peso molecolare 186.167