Learn More
(RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Mikromol™
Codice prodotto. 30049139
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 30049139
Marca: Mikromol MM0488.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
CAS 22990-77-8
Nomi componenti o analita (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Flecainide Acetate Imp. B (EP), (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Impurity B, Flecainide Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
SMILES NCC1CCCCN1
IUPAC Name piperidin-2-ylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 114.1157 g/mol