Learn More
Invitrogen™ RSPO1 Monoclonal Antibody (7A6)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA515489
Product Code. 11345463
  • 506.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15489 targets R-spondin1 in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15489 immunogen is purified recombinant fragment of R-spondin1 expressed in E. Coli.. MA5-15489 detects R-spondin1 which has a predicted molecular weight of approximately 28.9kDa.
This gene is a member of the R-spondin family and encodes a secreted activator protein with two cystein-rich, furin-like domains and one thrombospondin type 1 domain. In mice, the protein induces the rapid onset of crypt cell proliferation and increases intestinal epithelial healing, providing a protective effect against chemotherapy-induced adverse effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RSPO1
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
Q2MKA7
RSPO1
Purified recombinant fragment of R-spondin1 expressed in E. Coli.
RUO
284654
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
7A6
Unconjugated
RSPO1
CRISTIN3; cristin-3; cysteine-rich and single thrombospondin domain-containing protein 3; FLJ40906; hRspo1; mCristin-3; RGD1565558; Roof plate-specific spondin-1; RP11-566C13.1; RSPO; RSPO1; Rspondin; R-spondin; R-spondin 1; R-spondin homolog; R-spondin homolog (Xenopus laevis); R-spondin-1; thrombospondin type 1 domain containing gene Rspondin
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt