Learn More
Novus Biologicals™ RSV Fusion Protein Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human respiratory syncytial virus (RSV) Fusion Protein.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 125 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 125-8000 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human respiratory syncytial virus (RSV) Fusion Protein. |
| Target Species | Virus |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Specie ospite | Rabbit |
| Contenuto kit | |
| Vedi altri risultati |