Learn More
IKA™ RT 10 Magnetic Stirring Hotplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7163865 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13410557
Marca: IKA™ 0003691100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
10-position digital magnetic hotplate stirrer for synchronous heating and stirring. IKA™ Stainless Steel Digital Magnetic Stirrer provides noiseless and consistent stirring on all positions.
  • Speed remains constant, even when load changes.
  • Homogeneous temperature distribution across the heating plate
  • Adjustable reverse operation
  • Eco-mode for a low self-warming of the surface
  • Wear free magnetic coils
  • Error code display
  • Easy operation with touch keypad
  • Suitable for continuous operation
  • Speed range: 0 to 1000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 0 to 1000 rpm
Posizioni di agitazione 10
Tensione 100/115/230 V
Wattage 410 w
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Requisiti elettrici 230/115/100V, 50/60Hz, 410w
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU
Controllo della velocità 10 RPM Steps
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Tipo RT 10 Magnetic Stirrer