Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori magnetici serie RT Basic
Codice prodotto. 15208834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 l
20 kg
4 L
25kg
5 L
Diametro piastra superiore (sistema metrico):
120 mm
170 mm
220 mm
220mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale):
4.72 pollici
6.69 in.
8.66 in.
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
US
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15208834
Marca: Thermo Scientific™ 88880009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play Serie RT Basic Thermo Scientific™ è ideale per applicazioni di agitazione di routine.
Gli agitatori magnetici plug-and-play Thermo Scientific™ Serie RT Basic sono affidabili e ideali per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC senza spazzole che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due coperchi piastra antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
  • Low-profile, lightweight design with small footprint
  • Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring during experimental procedures
  • Brushless DC Motor will not generate heat and “cook” sample
  • Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance 
  • Three size options — 120mm, 170mm, or 220mm 
  • Analog speed control: 150 to 2500rpm
  • Detachable plug
  • Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
  • Low power consumption 
  • 2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 150 to 2500 rpm
Materiale piastra superiore Polypropylene
Capacità 4 L
Forma Round
Tensione 100/240 V
Wattage 6 w
Dimensioni (L x P x A) 7.28 x 7.28 x 2.56 in. (185 x 185 x 65 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale) 6.69 in.
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 170 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 185 mm
Requisiti elettrici 100 to 240V 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina US
Certificazione/Conformità CE
Tipo di motore Brushless DC
Tipo Stirrer