Learn More
Thermo Scientific™ RT Touch Series Magnetic Stirrers
Codice prodotto. 15268834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 L
5 L
Speed:
30 to 2000 rpm
Tipo di spina:
Cord set w/various plugs
US
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15268834
Marca: Thermo Scientific™ 88880015
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stay in control with our low-profile, digital display stirrers, ideal for routine stirring applications where visible stir speed is required.
Stay in control with Thermo Scientific™ RT Touch Series Magnetic Stirrers. These low-profile, digital display stirrers are ideal for routine applications where visible stir speed is required.
Strong magnetic coupling ensures consistent stirring during experimental procedures. Gradual start-up stirring prevents splashing.
  • Digital control
  • Designed for stir rod support
  • Low-profile, lightweight design with small footprint
  • Available in two sizes
  • Speed control: 30 to 2000rpm
Includes:
Two nonslip silicone plate covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 30 to 2000 rpm
Materiale piastra superiore Polypropylene
Capacità 5 L
Display Digital
Tensione 100/240 V
Wattage 6 w
Dimensioni (L x P x A) 14.17 x 10.24 x 2.82 in. (360 x 260 x 72 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.82 in.
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.17 in.
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale) 8.69 in.
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 220 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.24 in.
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Requisiti elettrici 100 to 240V 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina US
Certificazione/Conformità CE
Tipo Stirrer
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.