Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Advanced Hotplate Stirrer
Codice prodotto. p-6091831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Size:
140 mm
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15268824
Marca: Thermo Scientific™ 88880005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elevata precisione dell'agitatore con piastra riscaldante e display digitale a basso profilo, dotato di sensore PT100 per misurazioni precise della temperatura per procedure sperimentali delicate.
L'agitatore con piastra riscaldante digitale avanzato Thermo Scientific™ RT2, sottile e a basso profilo, offre un controllo digitale preciso della temperatura e della velocità a un costo contenuto, con risoluzione della temperatura di 0.1 °C e intervallo di velocità di agitazione da 30 a 2000 giri/min. Possibilità di scegliere la velocità di riscaldamento e di sfruttare un eccellente trasferimento di calore grazie alla struttura integrata del riscaldatore e una piastra superiore in lega di alluminio con rivestimento in ceramica che fornisce inoltre un'eccellente uniformità e resistenza alla corrosione, consentendo al tempo stesso il monitoraggio ottimale dei cambiamenti di colore nei campioni o terreni durante il funzionamento.
  • Pompa di filtrazione compatta con ingombro ridotto
  • Economica in termini di acquisto e di funzionamento
  • Pompa senza olio dal funzionamento silenzioso
  • Leggera e altamente portatile
  • Ugello DN 6/8 per filtrazione a vuoto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Include Set di cavi con varie spine
Peso di spedizione (sistema imperiale) 5.5 in. dia.
Materiale corpo Alluminio
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo con PID / scala
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 in.
Size 140 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50° a 350 °C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 662°F
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 161 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.34 in.
Wattage 600 W
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina Various Styles
Dimensioni contenitore max 20 l
Stirring Range Da 30 a 2000 rpm
Warranty 2 anni
Dimensioni (L x P x A) 11.42 x 6.34 x 3.94 pollici (290 x 161 x 100 mm)
Certificazione/Conformità cCSAus, CE
Display LED