Learn More
Tocris Bioscience™ RU 24969 hemisuccinate
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
RU 24969 hemisuccinate is a potent 5-HT1A/1B and moderate 5-HT2C agonist that may also release 5-HT. Centrally active following systemic administration.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methoxy-3-(1,2,5,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hemisuccinate |
| CAS | 66611-27-6 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 10 mg |
| Solubilità | Soluble to 50mM in DMSO |
| Formula molecolare | C14H16N2O.½C4H6O4 |
| Peso formulazione | Observed MW: 287.34 |
For Research Use Only