missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RU 58841, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
RU 58841 (PSK-3841) is a specific androgen receptor antagonist or anti-androgen. RU 58841 (PSK-3841) has a dramatic effect on hair regrowth.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RU 58841 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 154992-24-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H18F3N3O3 |
| Sinonimo | PSK-3841 HMR-3841 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.75 mM) |
| SMILES | FC(F)(C1=C(C=CC(N2C(C(C)(N(C2=O)CCCCO)C)=O)=C1)C#N)F |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto