missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RU 58841, MedChemExpress

Codice prodotto. 16454048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16454048

Marca: Medchem Express HY10561

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress RU 58841 (PSK-3841) is a specific androgen receptor antagonist or anti-androgen. RU 58841 (PSK-3841) has a dramatic effect on hair regrowth.

RU 58841 (PSK-3841) is a specific androgen receptor antagonist or anti-androgen. RU 58841 (PSK-3841) has a dramatic effect on hair regrowth.

Specifica

Materiale o nome chimico RU 58841
Forma fisica Solid
CAS 154992-24-2
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18F3N3O3
Sinonimo PSK-3841 HMR-3841
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.75 mM)
SMILES FC(F)(C1=C(C=CC(N2C(C(C)(N(C2=O)CCCCO)C)=O)=C1)C#N)F
Molecular Weight (g/mol) 369.34
Peso formulazione 369.34
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato