Learn More
Abeba™ Rubber 5150 Shoes
Codice prodotto. 15611838
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15611838
Marca: Abeba™ 5150/46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Dark blue
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Leather top layer
  • Adjustable instep area
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore Blue
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 46
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 5150