Learn More
Abeba™ Rubber 5250 Shoes
Codice prodotto. 15386711
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15386711 45 1 paio
15621888 36 1 paio
15376701 37 1 paio
15396701 38 1 paio
15306711 39 1 paio
15316711 40 1 paio
15336711 41 1 paio
15346711 42 1 paio
15356711 43 1 paio
15366711 44 1 paio
15312345 46 1 paio
15322345 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15386711 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 5250/45
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Dark blue
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore Blue
Materiale Leather
Size 45
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 5250