Learn More
Abeba™ Rubber 5250 Shoes
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
Marca:  Abeba™ 5250/38
59.92 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15396701
  • 67.62€ / 1 paio
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Dark blue
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leather
Slip-resistant
5250
Blue
38
Rubber