Learn More
Abeba™ Rubber 5300 Shoes
Codice prodotto. 15641898
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. Size unitSize
15641898 47 1 paio
15631888 36 1 paio
15641888 37 1 paio
15651888 38 1 paio
15661888 39 1 paio
15671888 40 1 paio
15681888 41 1 paio
15691888 42 1 paio
15601898 43 1 paio
15611898 44 1 paio
15621898 45 1 paio
15631898 46 1 paio
12 options
Codice prodotto. 15641898
Marca: Abeba™ 5300/47
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore White
Materiale Leather
Size 47
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 5300