Learn More
Abeba™ Rubber 9300 Shoes
Codice prodotto. 15623228
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15623228 36 1 paio
15633228 37 1 paio
15643228 38 1 paio
15653228 39 1 paio
15663228 40 1 paio
15673228 41 1 paio
15683228 42 1 paio
15693228 43 1 paio
15603238 44 1 paio
15613238 45 1 paio
15623238 46 1 paio
15633238 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15623228 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 9300/36
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Colore White
Materiale Leather
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 9300