Learn More
Fisherbrand™ Coni in gomma
Codice prodotto. 12328855 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Cone Size:
27 mm I.D., 18 mm I.D.
34 mm I.D., 23 mm I.D.
40 mm I.D., 25 mm I.D.
40 mm I.D., 27 mm I.D.
50 mm I.D., 30 mm I.D.
60 mm I.D., 40 mm I.D.
Altezza (sistema metrico):
25mm
30mm
35mm
45mm
50mm
55mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12328855
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Rubber Cone Filter Crucible Adapters facilitate safe and secure placement of filter crucibles into a funnel.
  • Available in a range of sizes
  • Provided in packs of 10
Specifica
Cone Size 40 mm I.D., 27 mm I.D.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per 3690/08
Altezza (sistema metrico) 35mm
Materiale Gomma
Product Type Cono
Quantità Confezione da 10