Learn More
Fisherbrand™ Coni in gomma
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Cone Size:
27 mm I.D., 18 mm I.D.
34 mm I.D., 23 mm I.D.
40 mm I.D., 25 mm I.D.
40 mm I.D., 27 mm I.D.
50 mm I.D., 30 mm I.D.
60 mm I.D., 40 mm I.D.
Altezza (sistema metrico):
25mm
30mm
35mm
45mm
50mm
55mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Cone Size | 50 mm I.D., 30 mm I.D. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filter crucibles |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Cone |
| Quantità | 10Pack |