Learn More
Fisherbrand™ Coni in gomma
Codice prodotto. 12348855 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Cone Size:
27 mm I.D., 18 mm I.D.
34 mm I.D., 23 mm I.D.
40 mm I.D., 25 mm I.D.
40 mm I.D., 27 mm I.D.
50 mm I.D., 30 mm I.D.
60 mm I.D., 40 mm I.D.
Altezza (sistema metrico):
25mm
30mm
35mm
45mm
50mm
55mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12348855
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Rubber Cone Filter Crucible Adapters facilitate safe and secure placement of filter crucibles into a funnel.
  • Available in a range of sizes
  • Provided in packs of 10
Specifica
Cone Size 60 mm I.D., 40 mm I.D.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filter crucibles
Altezza (sistema metrico) 55mm
Materiale Rubber
Product Type Cone
Quantità 10Pack