Learn More
Horst™ Rubber Insulating Mat
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
13 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 25 mm |
| Dimensioni (L x P) | 2 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 2 Lm |
| Product Type | Insulating Mat |