Learn More
OHAUS™ Rubber Mat
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with platforms
- A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
- Platforms can increase the amount of usable space for samples
- In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
- Securely hold labware in place
Specifica
Specifica
| Product Type | Platform Mat |
| Materiale | Rubber |
| Profondità (sistema imperiale) | 11.00 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 28.00 cm |
| Dimensioni (L x P) | 28 x 33 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.00 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28.00 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 33.00 cm |
| Descrizione | Rubber Mat, 28 x 33 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Platform |